Merck
BR23753
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 10 mL, bottle size 500 mL, AR-Glass
Synonym(e):
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Größe auswählen
1 EA
CHF 93.40
CHF 93.40
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 93.40
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
CHF 93.40
Check Cart for Availability
Materialien
AR-Glass
Leistungsmerkmale
Schellbach stripe
graduated in black
Hersteller/Markenname
BRAND 23753
Messbereich Volumen
10 mL, accuracy: ±0.05 mL
Flaschengröße
500 mL
Bürettengröße
10 mL
Allgemeine Beschreibung
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)