Merck
BR23756
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Dr. Schilling
burette size 25 mL, bottle size 1000 mL, AR-Glass
Synonym(e):
Automatic Burettes, Burettes, Dr. Schilling pattern, SILBERBRAND
Größe auswählen
1 EA
CHF 101.00
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 101.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121808
NACRES:
NB.43
CHF 101.00
Check Cart for Availability
Materialien
AR-Glass
Leistungsmerkmale
Schellbach stripe
graduated in white
Hersteller/Markenname
BRAND 23756
Messbereich Volumen
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
Flaschengröße
1000 mL
Bürettengröße
25 mL
Allgemeine Beschreibung
SILBERBRAND Schellbach Stripe - Short marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips.
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)