Merck
BML00172
Sigma-Aldrich
3,4-diaminophenylboronic acid, pinacol ester
Synonym(e):
4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene-1,2-diamine
Größe auswählen
1 G
CHF 663.00
CHF 663.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 663.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H19BN2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.10
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
CHF 663.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
SMILES String
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1C2=CC=C(N)C(N)=C2
InChI
1S/C12H19BN2O2/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)8-5-6-9(14)10(15)7-8/h5-7H,14-15H2,1-4H3
InChIKey
SVUDHDDKOKWBNK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)