Merck
BLN00009
Sigma-Aldrich
6-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Größe auswählen
1 G
CHF 914.00
CHF 914.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 914.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
CHF 914.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
SMILES String
Clc1cc2[nH]ncc2cn1
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-6-1-5-4(2-8-6)3-9-10-5/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
AAJIQIWPVIWCGA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)