Merck
BLN00015
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Größe auswählen
1 G
CHF 1’290.00
CHF 1’290.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 1’290.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H4ClN3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
153.57
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
CHF 1’290.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
SMILES String
Clc1nccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C6H4ClN3/c7-6-4-3-9-10-5(4)1-2-8-6/h1-3H,(H,9,10)
InChIKey
FUXZQGSDRGDYGX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)