BAF451000000
Scienceware® gel incubating tray
W × L 1.6 cm (0.63 in.) × 11.5 cm (4.5 in.)
Größe auswählen
CHF 51.80
Größe auswählen
About This Item
CHF 51.80
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F45100-0000
B × L
1.6 cm (0.63 in.) × 11.5 cm (4.5 in.)
Allgemeine Beschreibung
- Includes attached lid to protect against spillage
- Trays are stackable, reclosable and reusable
- Molded of polypropylene
- Autoclavable at 121°C (250°F)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)