Z722390
x-tracta-Gelextraktionstool
pkg of 100 ea
Synonym(e):
dna extraction, dna extraction tool, dna isolation, dna isolation tool, nucleic acid isolation, rna isolation, rna isolation tool
About This Item
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 100 ea
Allgemeine Beschreibung
Vorteile des x-tracta-Gelextraktionstools:
- Schnell
- Einfache Anwendung
- Einhändiges Verfahren
- Präzise Extraktion
- Rückgewinnung mit hoher Ausbeute
- Entsorgbar
- Sicher
Eine Übersicht und weitere Details über das x-tracta-Gelextraktionstool finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/xtracta
Empfehlung
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Protokolle
A quick, clean and easy to use alternative to using a scalpel or razor blade for the extraction of DNA and RNA bands from agarose gels following gel electrophoresis.
Das GenElute™ Gelextraktionskit ist für die schnelle Aufreinigung von linearen DNA-Fragmenten mit 50 bp bis 10 kb und Plasmiden aus Standard- oder langsam schmelzenden Agarosegelen konzipiert.
The GenElute Gel Extraction kit is designed for the rapid purification of 50 bp to 10 kb linear DNA fragments and plasmids from standard or low-melting agarose gels.