BAF451000001
Scienceware® gel incubating tray
W × L 9.0 cm (3.5 in.) × 9.0 cm (3.5 in.)
Größe auswählen
CHF 67.70
Größe auswählen
About This Item
CHF 67.70
Empfohlene Produkte
Verpackung
pack of 5 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F45100-0001
B × L
9.0 cm (3.5 in.) × 9.0 cm (3.5 in.)
Allgemeine Beschreibung
- Includes attached lid to protect against spillage
- Trays are stackable, reclosable and reusable
- Molded of polypropylene
- Autoclavable at 121°C (250°F)
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)