120847
2-Fluor-benzoylchlorid
99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.536 (lit.)
bp
90-92 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4 °C (lit.)
Dichte
1.328 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccccc1C(Cl)=O
InChI
1S/C7H4ClFO/c8-7(10)5-3-1-2-4-6(5)9/h1-4H
InChIKey
RAAGZOYMEQDCTD-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
251.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
122 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter