Merck
230243
Sigma-Aldrich
3-Methoxybenzoylchlorid
99%
Synonym(e):
m-Anisoylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
CH3OC6H4COCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
170.59
Beilstein:
386659
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.558 (lit.)
bp
123-125 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
SMILES String
COc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChIKey
RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
197.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
92 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ataf Ali Altaf et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(34), 11769-11781 (2018-08-18)
Twenty-three compounds in two series of ferrocene-based anilides, with the general formula C5H5-Fe-C5H4-C6H4-NH-CO-C6H4-R (where R = H, F, Cl, CH3 and OCH3), have been successfully synthesized. The compounds were characterized by elemental analysis and FTIR, 1H NMR and 13C NMR