Wichtige Dokumente
B52603
1,2-Bis(2-pyridyl)ethylen
97%
Synonym(e):
2,2′-Vinylendipyridin
Alle Fotos(2)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
powder
bp
150-160 °C/2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
118-119 °C (lit.)
SMILES String
c1ccc(\C=C\c2ccccn2)nc1
InChI
1S/C12H10N2/c1-3-9-13-11(5-1)7-8-12-6-2-4-10-14-12/h1-10H/b8-7+
InChIKey
HKEOCEQLCZEBMK-BQYQJAHWSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?