ALD00476
Sodium (4-bromophenyl)methanesulfinate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
SMILES String
O=S(CC1=CC=C(Br)C=C1)O[Na]
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable