Wichtige Dokumente
ALD00428
4,4′-Dihydroxydiphenyl sulfone bisfluorosulfinate
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
InChI
1S/C12H8F2O8S3/c13-24(17,18)21-9-1-5-11(6-2-9)23(15,16)12-7-3-10(4-8-12)22-25(14,19)20/h1-8H
InChIKey
HLYHIXFVAKOJKN-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Verwandter Inhalt
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.