216178
4,4′-Thiodiphenol
99%
Synonym(e):
4-Hydroxyphenylsulfid, TDP
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
154-156 °C (lit.)
SMILES String
Oc1ccc(Sc2ccc(O)cc2)cc1
InChI
1S/C12H10O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChIKey
VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges