Merck
ALD00102
Sigma-Aldrich
Boc-2-nitro-L-phenylalanine
98% (HPLC)
Synonym(e):
(S)-2-(tert-Butoxycarbonylamino)-3-(2-nitrophenyl)propanoic acid
Größe auswählen
1 G
CHF 143.00
CHF 143.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 143.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H18N2O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
310.30
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 143.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98% (HPLC)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC([C@@H](NC(OC(C)(C)C)=O)CC1=C([N+]([O-])=O)C=CC=C1)=O
InChI
1S/C14H18N2O6/c1-14(2,3)22-13(19)15-10(12(17)18)8-9-6-4-5-7-11(9)16(20)21/h4-7,10H,8H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t10-/m0/s1
InChIKey
BSHMNGMAJNWNBP-JTQLQIEISA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)