Merck
47835
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(4-CF3)-OH
≥97% (HPLC)
Synonym(e):
Fmoc-4-(trifluormethyl)-L-phenylalanin
Größe auswählen
1 G
CHF 271.00
CHF 271.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 271.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C25H20F3NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
455.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
CHF 271.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥97% (HPLC)
Optische Aktivität
[α]/D -37±2°, c = 1 in DMF
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
127-130 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(O)[C@@H](NC(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)=O)CC4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4
InChI
1S/C25H20F3NO4/c26-25(27,28)16-11-9-15(10-12-16)13-22(23(30)31)29-24(32)33-14-21-19-7-3-1-5-17(19)18-6-2-4-8-20(18)21/h1-12,21-22H,13-14H2,(H,29,32)(H,30,31)/t22-/m0/s1
InChIKey
YMEGJWTUWMVZPD-QFIPXVFZSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)