A8201
4-Acetamidothiophenol
≥90%
Synonym(e):
4′-Mercaptoacetanilid
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥90%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
150-153 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(=O)Nc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C8H9NOS/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChIKey
AYEQJLOHMLYKAV-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable