T28525
4-Methylbenzolethiol
98%
Synonym(e):
p-Thiokresol, 4-Mercapto-toluol, 4-Methyl-thiophenol, p-Toluolthiol, p-Tolyl-mercaptan
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.2 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 71 °C)
Assay
98%
bp
195 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
41-43 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(S)cc1
InChI
1S/C7H8S/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
InChIKey
WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
154.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
68 °C - closed cup