Merck
A55799
Sigma-Aldrich
1-Amino-9-Fluorenon
97%
Größe auswählen
1 G
CHF 281.00
CHF 281.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 281.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C13H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
195.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 281.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
118-120 °C (lit.)
SMILES String
Nc1cccc2-c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C13H9NO/c14-11-7-3-6-9-8-4-1-2-5-10(8)13(15)12(9)11/h1-7H,14H2
InChIKey
KSEPMOMKAQKOSM-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniel Thangadurai T et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 199, 465-471 (2017-11-21)
To sense biologically important entities with different size and dimensions, a fluorenone based fluorescent receptor was designed and synthesized. Probe 1 displayed a distinct fluorescence enhancement emission at 565nm for pyrophosphate and 530nm for alanine in polar solvent. The fluorescence