Wichtige Dokumente
A10604
2,5-Hexandion
97%
Synonym(e):
Acetonylaceton
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
0.43 mmHg ( 20 °C)
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.425 (lit.)
bp
191 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−6-−5 °C (lit.)
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(=O)CCC(C)=O
InChI
1S/C6H10O2/c1-5(7)3-4-6(2)8/h3-4H2,1-2H3
InChIKey
OJVAMHKKJGICOG-UHFFFAOYSA-N
Ersetzt durch
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
174.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
79 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?