Merck
93786
Sigma-Aldrich
(R)-2-Aminooctan
≥98.0% (GC)
Synonym(e):
(R)-2-Octylamin
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)5CH(NH2)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.24
Beilstein:
1719320
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥98.0% (GC)
Form
liquid
Optische Reinheit
enantiomeric ratio: >99.0:1.0 (GC)
SMILES String
CCCCCC[C@@H](C)N
InChI
1S/C8H19N/c1-3-4-5-6-7-8(2)9/h8H,3-7,9H2,1-2H3/t8-/m1/s1
InChIKey
HBXNJMZWGSCKPW-MRVPVSSYSA-N
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F
Flammpunkt (°C)
51 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)