Merck
461385
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-β-Methylphenethylamin
99%
Synonym(e):
(R)-2-Phenyl-1-propylamin
Größe auswählen
1 G
CHF 65.60
CHF 65.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 65.60
About This Item
Lineare Formel:
C6H5CH(CH3)CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
135.21
Beilstein:
3195646
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 65.60
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]22/D +35°, c = 1 in ethanol
Brechungsindex
n20/D 1.525 (lit.)
bp
197 °C (lit.)
Dichte
0.945 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
phenyl
SMILES String
C[C@@H](CN)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13N/c1-8(7-10)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8H,7,10H2,1H3/t8-/m0/s1
InChIKey
AXORVIZLPOGIRG-QMMMGPOBSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anita H Lewin et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(15), 7415-7423 (2008-07-08)
A cell line in which RD-HGA16 cells were stably transfected with the hTAAR 1 receptor was created and utilized to carry out a systematic evaluation of a series of beta-phenethylamines. Fair agreement was observed with data obtained for aryl and