Merck
93135
Sigma-Aldrich
Triphenyl-sulfoniumchlorid-Lösung
technical, ~45% in H2O (T)
About This Item
CAS-Nummer:
Beilstein:
3920448
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualität
technical
Form
solution
Zusammensetzung
diphenyl (4-phenylthio)phenylsulfonium chloride, 15-20%
(thiodi-4,1-phenylene)bis-diphenylsulfonium dichloride, 25-35%
triphenylsulfonium chloride, 1-5%
Konzentration
~45% in H2O (T)
SMILES String
[Cl-].c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15S.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
InChIKey
ZFEAYIKULRXTAR-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)