Merck
531057
Sigma-Aldrich
Triphenylsulfoniumperfluor-1-butansufonat
electronic grade, ≥99%
Größe auswählen
1 G
CHF 282.00
CHF 282.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 282.00
About This Item
Lineare Formel:
CF3(CF2)3SO3S(C6H5)3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
562.47
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 282.00
Voraussichtliches Versanddatum03. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
electronic grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Assay
≥99%
mp (Schmelzpunkt)
84-88 °C (lit.)
Löslichkeit
PGMEA: ~50%
γ-butyrolactone: ~65%
ethyl lactate: ~65%
SMILES String
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15S.C4HF9O3S/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h1-15H;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
InChIKey
VLLPVDKADBYKLM-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)