Wichtige Dokumente
923214
Poly(9,9-dioctylfluorenyl-2,7-diyl)
Mw 50,000-150,000 by GPC
Synonym(e):
PFO
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
PL - 426 nm (in THF)
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
Mw 50,000-150,000 by GPC
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Bandabstand
2.5 eV
Löslichkeit
THF: soluble
chlorobenzene: soluble
chloroform: soluble
dichlorobenzene: soluble
λmax
376 nm in THF
Energie der Orbitale
HOMO -5.3 eV
LUMO -2.8 eV
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Novel biosensing devices, like bio-FET sensors, offer label-free analysis by detecting ionic and biomolecular charges, crucial for diagnostics and biological research.