Merck
900168
Sigma-Aldrich
Blei(II)-Iodid
99.999% trace metals basis, perovskite grade
Synonym(e):
Blei(II)-iodid
About This Item
Lineare Formel:
PbI2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
461.01
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Beschreibung
Powder or beads
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
beads
bp
954 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
402 °C (lit.)
Dichte
6.16 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
I[PbH2]I
InChI
1S/2HI.Pb/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChIKey
RQQRAHKHDFPBMC-UHFFFAOYSA-L
Allgemeine Beschreibung
Blei(II)-iodid ist ein Halbleiter-Material mit breiter Bandlücke (2,32 eV). Es hat einzigartigeEigenschaften wie einen hohen Widerstand, chemische Stabilität und eine breitenTemperatur-Anwendungsbereich (−200 °C bis +130 °C). Perowskite mit Blei als zentralem Kation erzeugen die bestePhotovoltaik-Effizienz. Wir bieten Bleiiodid an, das speziell fürverbesserte Solarzellen-Leistung konzipiert wurde.
Anwendung
Blei(II)-iodid (PbI2) in Perowskit-Qualität bezieht sich auf hochreines Bleiiodid, das speziell für die Synthese und Herstellung von Perowskit-Materialien verwendet wird, wie z. B. Formamidinium-Bleiiodid (FAPbI3) oder Methylammonium-Bleiiodid (MAPbI3), die häufig für Perowskit-Solarzellen und andere optoelektronische Geräte untersucht werden. Die hohe Reinheit von Blei(II)-iodid in Perowskit-Qualität trägt zur Effizienz, Stabilität und Reproduzierbarkeit von Perowskit-Solarzellen bei.
Bleiiodid wird für die Synthese von perowskitbasierten photovoltaischen Materialien verwendet. Unser PbI2 in Perowskit-Qualität lässt sich leicht in DMF auflösen und ergibt eine 1-molare Lösung.
Sonstige Hinweise
Reagiert sehr empfindlich auf Luft und Feuchtigkeit. Bitte in einem mit Schutzgas gefüllten Handschuhkasten handhaben.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Gratzel M, et al.
Advances in Functional Materials, 25, 6936-6936 (2015)
Samuel D Stranks et al.
Nature nanotechnology, 10(5), 391-402 (2015-05-08)
Metal-halide perovskites are crystalline materials originally developed out of scientific curiosity. Unexpectedly, solar cells incorporating these perovskites are rapidly emerging as serious contenders to rival the leading photovoltaic technologies. Power conversion efficiencies have jumped from 3% to over 20% in
Artikel
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.