Wichtige Dokumente
594199
Poly[(p-phenylenvinylen)-alt-(2-methoxy-5-(2-ethylhexyloxy)-p-phenylenvinylen)]
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Löslichkeit
chloroform: soluble
organic solvents: soluble
Fluoreszenz
λex 451 nm; λem 517 nm in chloroform
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
LEPs enable a wide range of important applications including sensors, flexible LED displays and lighting devices, optical pump lasers, and potentially polymer diode lasers.