Wichtige Dokumente
915181
Cäsiumbromid
AnhydroBeads™, 99.999% trace metals basis, (Perovskite grade)
Synonym(e):
Cesium monobromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktlinie
AnhydroBeads™
Qualitätsniveau
Assay
99.999% trace metals basis
Form
solid
Partikelgröße
-10 mesh
mp (Schmelzpunkt)
636 °C (lit.)
Dichte
4.44 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Br-].[Cs+]
InChI
1S/BrH.Cs/h1H;/q;+1/p-1
InChIKey
LYQFWZFBNBDLEO-UHFFFAOYSA-M
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
To achieve net-zero emissions by 2050, renewable power contributions must triple. Photovoltaic stations provide vital utility power, achieved primarily through third- and fourth-generation technology. Promising trends include recycling and revolutionary, ultra-lightweight, flexible, and printable solar cells.