Merck
918083
Sigma-Aldrich
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline nickel (ll) bromide
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H12Br2N2Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
426.76
UNSPSC-Code:
12352200
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
Anwendung
2,9-Dimethyl-1,10-phenanthroline nickel (ll) bromide is a Ni precatalyst used for a variety of cross-coupling reactions.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qing-Yuan Meng et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 56(43), 13426-13430 (2017-08-24)
We report the efficient carboxylation of bromides and triflates with K2 CO3 as the source of CO2 in the presence of an organic photocatalyst in combination with a nickel complex under visible light irradiation at room temperature. The reaction is