Merck
902993
Sigma-Aldrich
(BPhen)Ni(OAc)2.xH2O
Größe auswählen
250 MG
CHF 103.00
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 103.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H22N2NiO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
509.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
NACRES:
NA.22
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
≥95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
O=C(O[Ni]OC(C)=O)C.C1(C2=CC=CC=C2)=CC=NC3=C1C=CC4=C3N=CC=C4C5=CC=CC=C5
InChI
1S/C24H16N2.2C2H4O2.Ni/c1-3-7-17(8-4-1)19-13-15-25-23-21(19)11-12-22-20(14-16-26-24(22)23)18-9-5-2-6-10-18;2*1-2(3)4;/h1-16H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;+2/p-2
InChIKey
DONATKZVTHVGHJ-UHFFFAOYSA-L
Anwendung
Catalyst for cross couplings via C-N bond activation
Vorsicht
Store under N2 atmosphere
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Corey H Basch et al.
Journal of the American Chemical Society, 139(15), 5313-5316 (2017-04-01)
We developed a strategy to harness alkyl amines as alkylating agents via C-N bond activation. This Suzuki-Miyaura cross coupling of alkylpyridinium salts, readily formed from primary amines, is the first example of a metal-catalyzed cross coupling via C-N bond activation
Artikel
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.