905801
Gold nanospheres
100 nm, FITC and methyl functionalized, powder
Synonym(e):
Dye labeled gold nanoparticles, FITC labeled gold nanospheres, FITC tagged gold nanospheres, Fluorescein isothiocyanate labeled gold nanospheres, Fluorescent labeled gold nanoparticles
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
nanospheres
powder
Lagertemp.
2-8°C
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)