Merck
252204
Sigma-Aldrich
5,10,15,20-Tetraphenyl-21H,23H-porphinnickel(II)
dye content ≥95 %
Synonym(e):
Nickel TPP
Größe auswählen
500 MG
CHF 45.10
CHF 45.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
CHF 45.10
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C44H28N4Ni
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
671.41
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 45.10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Form
solid
Zusammensetzung
dye content, ≥95%
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: nickel
λmax
525 nm (2nd)
SMILES String
[Ni]1n2c3ccc2c(-c4ccccc4)c5ccc(n5)c(-c6ccccc6)c7ccc(c(-c8ccccc8)c9ccc(n9)c3-c%10ccccc%10)n17
InChI
1S/C44H28N4.Ni/c1-5-13-29(14-6-1)41-33-21-23-35(45-33)42(30-15-7-2-8-16-30)37-25-27-39(47-37)44(32-19-11-4-12-20-32)40-28-26-38(48-40)43(31-17-9-3-10-18-31)36-24-22-34(41)46-36;/h1-28H;/q-2;+2/b41-33-,41-34-,42-35-,42-37-,43-36-,43-38-,44-39-,44-40-;
InChIKey
CXIRWLOIAQYBLZ-DAJBKUBHSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Qing Huang et al.
The journal of physical chemistry. A, 109(46), 10493-10502 (2006-07-13)
We have correlated the Raman intensities of out-of-plane modes of nickel porphyrins with the nonplanar deformations of specific symmetries, i.e., static normal coordinate deformations (SNCDs) expressed in terms of irreducible representations of the unperturbed D(4h) point group. The model porphyrins
Artikel
Nickel complexes catalyze various synthetic reactions like oxidative addition, C-H activation, and cross-coupling.