Merck
904503
Sigma-Aldrich
17β-Estradiol-2,3,4-13C3 17-undecanoate solution
100 μg/mL in methanol, ≥98 atom % 13C, ≥95% (CP)
Größe auswählen
1 ML
CHF 825.00
CHF 825.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 ML
CHF 825.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C3C26H44O3
Molekulargewicht:
443.64
UNSPSC-Code:
12352005
NACRES:
NA.24
CHF 825.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (CP)
Form
solution
Konzentration
100 μg/mL in methanol
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
C[C@@]12[C@@H](OC(CCCCCCCCCC)=O)CCC1C3CCC4=C(C=[13CH][13C](O)=[13CH]4)C3CC2
InChIKey
TXHUMRBWIWWBGW-INAOXLIUSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
Flammpunkt (°F)
49.5 °F
Flammpunkt (°C)
9.7 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)