Merck
293172
Sigma-Aldrich
Bromessigsäure-2-13C-ethylester
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethylbromacetat-2-13C
Größe auswählen
250 MG
CHF 316.00
1 G
CHF 729.00
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 316.00
1 G
CHF 729.00
About This Item
Lineare Formel:
Br13CH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
CHF 316.00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.451 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
Dichte
1.515 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCOC(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C4H7BrO2/c1-2-7-4(6)3-5/h2-3H2,1H3/i3+1
InChIKey
PQJJJMRNHATNKG-LBPDFUHNSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
118.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
48 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)