902039
4-Methoxypicolinimidamide hydrochloride
≥95%
Synonym(e):
Weix 2-pyridylcarboxamidine ligand for nickel catalysis
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Form
powder or solid
Eignung der Reaktion
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
174-176 °C
InChI
1S/C7H9N3O.ClH/c1-11-5-2-3-10-6(4-5)7(8)9;/h2-4H,1H3,(H3,8,9);1H
InChIKey
JOUDWIBACXLPIO-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable