Merck
902063
Sigma-Aldrich
(2Z,6Z)-N′2,N′6-Dicyanopyridine-2,6-bis(carboximidamide)
Synonym(e):
Weix 2-pyridyl-N-cyanocarboxamidine ligand for nickel catalysis
Größe auswählen
250 MG
CHF 140.00
1 G
CHF 516.00
CHF 140.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
CHF 140.00
1 G
CHF 516.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H7N7
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
213.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352111
NACRES:
NA.22
CHF 140.00
Voraussichtliches Versanddatum31. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
core: nickel
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C
SMILES String
NC(=NC#N)c1nc(ccc1)C(=NC#N)N
InChI
1S/C9H7N7/c10-4-14-8(12)6-2-1-3-7(16-6)9(13)15-5-11/h1-3H,(H2,12,14)(H2,13,15)
InChIKey
NFCPGRIKBAMXHQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
This pyridyl carboxamidine ligand has been demonstrated by Daniel Weix′s lab to enable nickel-catalyzed cross-coupling of diverse basic nitrogen heterocycles with primary and secondary alkyl halides.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Eric C Hansen et al.
The Journal of organic chemistry, 82(14), 7085-7092 (2017-07-07)
Despite their importance, the synthesis of alkylated heterocycles from the cross-coupling of Lewis basic nitrogen heteroaryl halides with alkyl halides remains a challenge. We report here a general solution to this challenge enabled by a new collection of ligands based