Merck
925519
Sigma-Aldrich
BpyCAM•HCl
Synonym(e):
2,2′-Bipyridine-6-carboxamidine
Größe auswählen
100 MG
CHF 108.00
500 MG
CHF 350.00
CHF 108.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
CHF 108.00
500 MG
CHF 350.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H11ClN4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.68
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.22
CHF 108.00
Voraussichtliches Versanddatum24. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Form
powder
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp (Schmelzpunkt)
>215 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NC(C1=CC=CC(C2=CC=CC=N2)=N1)=N.Cl
InChI
1S/C11H10N4.ClH/c12-11(13)10-6-3-5-9(15-10)8-4-1-2-7-14-8;/h1-7H,(H3,12,13);1H
InChIKey
DWSUJJYYHWLZMW-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
BpyCAM•HCl is a bipyridine carboxamidine ligand that enables nickel-catalyzed cross-electrophile couplings of diverse aryl and alkyl halides.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ana L Aguirre et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(51), 12981-12986 (2021-07-08)
High-throughput experimentation (HTE) methods are central to modern medicinal chemistry. While many HTE approaches to C-N and Csp2 -Csp2 bonds are available, options for Csp2 -Csp3 bonds are limited. We report here how the adaptation of nickel-catalyzed cross-electrophile coupling of