901757
Low endotoxin gelatin from porcine skin
gel strength 100 (Bloom), <10 EU/g
Synonym(e):
beMatrix™ gelatin LS-W
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Verunreinigungen
<10 EU/g Endotoxin
<10 EU/g
<300 g Total viable aerobic count
Verlust
<15% loss on drying
Farbe
white to pale yellow
pH-Wert
5.0-6.5
Viskosität
1.8-2.8 mPa.s
Gelstärke
80-120 (bloom)
Anionenspuren
sulfite (SO32-): <1.5 mg/ 20 g
Kationenspuren
As: <1 ppm
Hg: <0.1 ppm
heavy metals: <20 ppm
Lagertemp.
2-8°C
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
Protokolle
Frequently asked questions (FAQs) for KAPA SYBR® FAST One-Step qRT-PCR Kits.
Verwandter Inhalt
Bei der Gewebezüchtung werden Gewebekulturen aus strukturellen Gerüsten, lebenden Zellen und biologisch aktiven Molekülen hergestellt, indem die Mikroumgebung des Körpers simuliert wird. Ziel ist es, beschädigtes Gewebe zu reparieren oder zu ersetzen.
Tissue engineering fabricates tissues cultures from scaffolds, living cells, and biologically active molecules by simulating the microenvironment of the body to repair or replace damaged tissue.