Wichtige Dokumente
901441
Tri-tert-Butylphosphin -Lösung
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Synonym(e):
P(t-Bu)3
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
Konzentration
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
Dichte
0.853 g/mL
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
InChIKey
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
6.8 °F
Flammpunkt (°C)
-14 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)