Merck
901183
Sigma-Aldrich
Propylhydrazine hydrochloride
Synonym(e):
1-Propylhydrazine HCl, Nucleophilic hydrazine probe
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H10N2 · xHCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
74.12 (free base basis)
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in USA
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]Cl.NNCCC
Anwendung
Propylhydrazine can be used as synthetic building blocks for various applications. Ben Cravatt′s lab recently developed clickable, nucleophilic hydrazine probes for "reverse-polarity" activity-based protein profiling, or (RP)-ABPP, where this propylhydrazine was used as a competitor for hydrazine probe 901210.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Self-react. C
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)