Wichtige Dokumente
901209
N-(But-3-yn-1-yl)-4-hydrazineylbenzamide hydrochloride
Synonym(e):
Clickable, nucleophilic hydrazine probe
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder or crystals
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
The Cravatt group develops innovative technologies to understand enzyme roles in disease, focusing on activity-based protein profiling.