900651
3-Methacrylamidopropyltris(trimethylsiloxy)silane
>95%, stabilized with 4-Methoxyphenol, 50-500 ppm
Synonym(e):
N-[Tris(trimethylsiloxy)silylpropyl]methacrylamide
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
>95%
Form
liquid
Konzentration
50-500 ppm
Lagertemp.
2-8°C
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable