900275
(t-Bu)PhCPhos
95%
Synonym(e):
2-[(tert-Butyl)phenylphosphino]-2′,6′-bis(N,N-dimethylamino)biphenyl
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp (Schmelzpunkt)
112 °C
Funktionelle Gruppe
phosphine
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable