Merck
88756
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-(Di-tert.-butylphosphino)-ferrocenyl]-ethylbis-(2-methylphenyl)-phosphin
97%
Synonym(e):
(1S)-1-[Bis-(1,1-dimethyl-ethyl)-phosphino]-2-[(1S)-1-[bis-(2-methyl-phenyl)-phosphino]-ethyl]-ferrocen (nach CAS), Josiphos SL-J505-2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C34H44FeP2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
570.51
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
crystals
Optische Reinheit
ee: ≥99%
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)P(c3ccccc3C)c4ccccc4C
InChI
1S/C29H39P2.C5H5.Fe/c1-21-15-10-12-18-25(21)30(26-19-13-11-16-22(26)2)23(3)24-17-14-20-27(24)31(28(4,5)6)29(7,8)9;1-2-4-5-3-1;/h10-20,23H,1-9H3;1-5H;/t23-;;/m0../s1
InChIKey
DSZYQALCGVODLB-IFUPQEAVSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)