Merck
88718
Sigma-Aldrich
(S)-1-[(RP)-2-(Diphenylphosphino)-ferrocenyl]-ethyldicyclohexylphosphin
≥97%
Synonym(e):
(2S)-1-[(1S)-1-(Dicyclohexylphosphino)-ethyl]-2-(diphenylphosphino)-ferrocen (nach CAS), (S)-(R)-Josiphos, Josiphos SL-J001-2
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C36H44FeP2 · C2H5OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
640.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
ethanol adduct
Assay
≥97%
Form
powder
Optische Reinheit
ee: ≥99%
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.C[C@@H]([C]2[CH][CH][CH][C]2P(c3ccccc3)c4ccccc4)P(C5CCCCC5)C6CCCCC6
InChI
1S/C31H39P2.C5H5.Fe/c1-25(32(26-15-6-2-7-16-26)27-17-8-3-9-18-27)30-23-14-24-31(30)33(28-19-10-4-11-20-28)29-21-12-5-13-22-29;1-2-4-5-3-1;/h4-5,10-14,19-27H,2-3,6-9,15-18H2,1H3;1-5H;/t25-;;/m0../s1
InChIKey
HGTBZFMPHBAUCQ-WLOLSGMKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Verkauf in Zusammenarbeit mit Solvias AG
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)