Wichtige Dokumente
87306
Tetrahexylammoniumhydroxid -Lösung
~40% in H2O (T)
Synonym(e):
Tetra(n-hexyl)ammonium hydroxide
Empfohlene Produkte
Form
solution
Konzentration
~40% in H2O (T)
Verunreinigungen
≤0.1% halides (as bromide)
Anionenspuren
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
[OH-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;/h5-24H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChIKey
JCJNUSDBRRKQPC-UHFFFAOYSA-M
Verwandte Kategorien
Anwendung
- To synthesize β-D-xyloside- and β-D-xylobioside-based ionic liquids containing tetrahexylammonium cation.[2]
- As an alkali-free gelling agent to prepare amorphous microporous silica-alumina.[3]
- To synthesize tetrahexylammonium prolinate, a promising candidate to prepare a solid supported ionic liquid phase (SILP) carbon dioxide absorber.[4]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?