Wichtige Dokumente
87189
1-Tetradecen
≥97.0% (GC)
Synonym(e):
1-Butadecene, n-Tetradec-1-ene, alpha-Tetradecene
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.8 (vs air)
Assay
≥97.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
455 °F
Brechungsindex
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
bp
251 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−13-−11 °C (lit.)
Dichte
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
allyl
SMILES String
CCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-14H2,2H3
InChIKey
HFDVRLIODXPAHB-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- 2-Tetradecanone via PdCl2/CrO3 catalyzed oxidation reaction.[1]
- (E)-ethyl pentadec-2-enoate, which is used as a key intermediate in the diastereoselective synthesis of (+)-nephrosterinic acid and (+)-protolichesterinic acid via Johnson-Claisen rearrangement.[2]
It can also be used as a monomer unit to synthesize high molecular weight polymer [poly(1- tetradecene)] by titanium complex catalyzed polymerization reaction.[1]
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
230.0 °F
Flammpunkt (°C)
110 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?