Merck
T57703
Sigma-Aldrich
1-Tridecen
96%
Größe auswählen
5 G
CHF 64.80
CHF 64.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 64.80
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)10CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.35
Beilstein:
1744660
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 64.80
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.432 (lit.)
bp
232-233 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−23 °C (lit.)
Dichte
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C13H26/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-13H2,2H3
InChIKey
VQOXUMQBYILCKR-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Asp. Tox. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
174.2 °F
Flammpunkt (°C)
79 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 3
1 of 3
[Substance toxicity and danger].
L V Mel'nikova
Gigiena i sanitariia, (1)(1), 94-94 (1981-01-01)
Qing-He Zhang et al.
Journal of chemical ecology, 30(9), 1849-1870 (2004-12-14)
Gas chromatographic-electroantennographic detection (G3C-EAD) experiments showed that antennae of males and females of the goldeneyed lacewing, Chrysopa oculata Say (Co. = Chrysopa), consistently responded to four compounds extracted from the abdominal cuticle of males:nonanal, nonanol, nonanoic acid, and (1R*,2S*,5R*,8R*)-iridodial. These
Sven Geiselhardt et al.
Die Naturwissenschaften, 95(3), 247-251 (2007-09-28)
Males of the genus Parastizopus (Coleoptera: Tenebrionidae) exhibit a special pheromone-emitting behaviour. They do a headstand, expose the aedeagus and remain in this posture for a few seconds. The pheromone emitted by P. transgariepinus was collected by solid-phase micro-extraction (100