Wichtige Dokumente
860263
Methyl α-D-Mannopyranosid
99%
Synonym(e):
Methyl-α-D-mannosid
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
Beilstein:
81566
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]22/D +79.4°, c = 1 in H2O
mp (Schmelzpunkt)
193-196 °C (lit.)
SMILES String
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6+,7+/m1/s1
InChIKey
HOVAGTYPODGVJG-VEIUFWFVSA-N
Anwendung
Used to reduce Con A binding to lymphocyte surface in culture.
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
E C Snow et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 124(2), 739-744 (1980-02-01)
The ability of insulin to influence the responsiveness of murine T lymphocytes in a culture system containing a serum substitute was documented. The presence of insulin was found to enhance the concanavalin A (Con A) reactivity of the lymphocytes. Once