Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C7H14O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.18
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
202-571-3
Beilstein/REAXYS Number:
81568
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
form
solid
optical activity
[α]20/D 156 to 160 °, c = 10% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
application(s)
advanced drug delivery
storage temp.
room temp
SMILES string
CO[C@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C7H14O6/c1-12-7-6(11)5(10)4(9)3(2-8)13-7/h3-11H,2H2,1H3/t3-,4-,5+,6-,7+/m1/s1
InChI key
HOVAGTYPODGVJG-ZFYZTMLRSA-N
Application
Verschiedene Konzentrationen von Methyl-α-D-glucopyranosid wurden verwendet, um Echozerfallszeiten in einer Studie zur Untersuchung der Wirkung von Kryoprotektion auf die Struktur und Aktivität von p21Ras zu variieren. Methyl-α-D-glucopyranosid wurde auch in einer Studie zur Untersuchung des Saccharid-vermittelten Schutzes vor der chaotrop-induzierten Deaktivierung von Concanavalin A verwendet.
Other Notes
Für einen umfassenden Überblick über unser vielfältiges Angebot an Monosacchariden für Ihre Forschung empfehlen wir Ihnen den Besuch unserer Seite zur Kategorie Kohlenhydrate.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl α-D-Glucopyranosid
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?